p-Toluidin 99,0 GC, T
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 4-Aminotoluene, 4-Methylaniline, 4-Toluidine
T0300-25G T0300-500G
TCIAT0300-25GEA 220 NOK
TCIAT0300-25G TCIAT0300-500G
p-Toluidin 99,0 GC, T
p-Toluidin
Formel: C₇H₉N
MW: 107.16 g/mol
Kokepunkt: 201
Smeltepunkt: 43
Flash punkt: 87
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007906
CAS-nummer: 106-49-0
EINECS: 203-403-1
FN: 3451
ADR: 6.1 II
Merck Indeks: 14,09536
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ce28aa2cfa53138b50e0a081f05fa5a9fdd79d8&vid=9ce28aa2cfa53138b50e0a081f05fa5a9fdd79d8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C
Solubility in dilute HCl almost transparency