4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Amino-5-nitro-α,α,α-trifluortoluene, 2-Amino-5-nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Nitro-2-trifluoromethylaniline, 2-Amino-5-nitrobenzotrifluoride, 4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine
A0805-1G A0805-25G A0805-5G
TCIAA0805-1GEA 220 NOK
TCIAA0805-1G TCIAA0805-25G TCIAA0805-5G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (by GC)
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206,12 g/mol
Smeltepunkt: 94…95 °C
Tetthet: 1,754 g/cm³ (-123.15 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007365
CAS-nummer: 121-01-7
EINECS: 204-443-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a5e0b90fd1cd71993556ba07b7a7b097bc1967f&vid=0a5e0b90fd1cd71993556ba07b7a7b097bc1967f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C