5-Bromo-o-toluidine 97,0 GC, T
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Bromo-2-methylaniline, 5-Bromo-o-toluidine, 2-Amino-4-bromotoluene
B3687-25G B3687-5G
TCIAB3687-25GEA 1500 NOK
TCIAB3687-25G TCIAB3687-5G
5-Bromo-o-toluidine 97,0 GC, T
5-Bromo-o-toluidine
Formel: C₇H₈BrN
MW: 186.05 g/mol
Kokepunkt: 139°C
Smeltepunkt: 33
Tetthet: 1.49
MDL nummer: MFCD00800678
CAS-nummer: 39478-78-9
EINECS: 254-467-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14e986fd6ef2267efb51b5a6e336a82a0879100f&vid=14e986fd6ef2267efb51b5a6e336a82a0879100f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %