1-Bromo-2,3,4-trifluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T1678-1G T1678-5G
TCIAT1678-1GEA 245 NOK
TCIAT1678-1G TCIAT1678-5G
1-Bromo-2,3,4-trifluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-2,3,4-trifluorobenzene
Formel: C₆H₂BrF₃
MW: 210,98 g/mol
Kokepunkt: 60°C
Flash punkt: 62°C
MDL nummer: MFCD00013248
CAS-nummer: 176317-02-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46f0e49400870cbdc0fceb9a161d81a194742187&vid=46f0e49400870cbdc0fceb9a161d81a194742187&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %