1-Bromo-2,3,5-trifluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,3,5-Trifluorobromobenzene
B2970-1G B2970-5G
TCIAB2970-1GEA 245 NOK
TCIAB2970-1G TCIAB2970-5G
1-Bromo-2,3,5-trifluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-2,3,5-trifluorobenzene
Formel: C₆H₂BrF₃
MW: 210,98 g/mol
Flash punkt: 32°C
MDL nummer: MFCD00012232
CAS-nummer: 133739-70-5
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05550599e4afb3906a4d8a0f6966d9ff25e72d1a&vid=05550599e4afb3906a4d8a0f6966d9ff25e72d1a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %