4-Bromo-3,5-difluoroanisole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B3392-25G B3392-5G
TCIAB3392-25GEA 3125 NOK
TCIAB3392-25G TCIAB3392-5G
4-Bromo-3,5-difluoroanisole ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-3,5-difluoroanisole
Formel: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,02 g/mol
MDL nummer: MFCD00143268
CAS-nummer: 202865-61-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e24b937d3c0de999a5bc375eba1f401d5fc2c6be&vid=e24b937d3c0de999a5bc375eba1f401d5fc2c6be&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %