1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T2147-25G T2147-5G
TCIAT2147-25GEA 1975 NOK
TCIAT2147-25G TCIAT2147-5G
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₄BrF₃O
MW: 241,01 g/mol
Flash punkt: 60°C
MDL nummer: MFCD00040942
CAS-nummer: 64115-88-4
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b997d19c08f184182024f99042b71c269394c1b5&vid=b997d19c08f184182024f99042b71c269394c1b5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %