1-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Bromo-1-chloro-4-fluorobenzene
B3048-25G B3048-5G
TCIAB3048-25GEA 2050 NOK
TCIAB3048-25G TCIAB3048-5G
1-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzene
Formel: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
MDL nummer: MFCD00061120
CAS-nummer: 201849-15-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ec7ec7595e651064147c194ce287d865bb08034&vid=7ec7ec7595e651064147c194ce287d865bb08034&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %