3-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Bromo-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
B1421-25G B1421-5G
TCIAB1421-25GEA 2250 NOK
TCIAB1421-25G TCIAB1421-5G
3-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene ≥96.0% (by GC)
3-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene
Formel: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Kokepunkt: 60°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00040938
CAS-nummer: 68322-84-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec960373ecb1c727593bba76e16f2ad37d04063d&vid=ec960373ecb1c727593bba76e16f2ad37d04063d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 96.0 %
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid