3-Bromobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
(3-Bromophenyl)methanol
B1287-25G
B1287-5G
TCIAB1287-25GEA
1025
NOK
TCIAB1287-25G
TCIAB1287-5G
3-Bromobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
3-Bromobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₇BrO MW: 187,04 g/mol Kokepunkt: 165°C Tetthet: 1,56 g/cm³ (20 °C) |
MDL nummer:
MFCD00004629 CAS-nummer: 15852-73-0 EINECS: 239-975-4 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |