3'-Bromoacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: m-Bromoacetophenone
B0536-25G B0536-5G
TCIAB0536-25GEA 475 NOK
TCIAB0536-25G TCIAB0536-5G
3'-Bromoacetophenone ≥98.0% (by GC)
3'-Bromoacetophenone
Formel: C₈H₇BrO
MW: 199,05 g/mol
Kokepunkt: 136°C
Tetthet: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 114°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000083
CAS-nummer: 2142-63-4
EINECS: 218-396-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b083d1724beff37f07ba2ec35ece52d1718d1ccb&vid=b083d1724beff37f07ba2ec35ece52d1718d1ccb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %