4-Bromo-2-fluoroanisole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-bromo-2-fluoro-1-methoxybenzene
B1855-25G B1855-5G
TCIAB1855-25GEA 1175 NOK
TCIAB1855-25G TCIAB1855-5G
4-Bromo-2-fluoroanisole ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-2-fluoroanisole
Formel: C₇H₆BrFO
MW: 205,03 g/mol
Kokepunkt: 208°C
Smeltepunkt: 16 °C
Tetthet: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 98°C
MDL nummer: MFCD00011710
CAS-nummer: 2357-52-0
EINECS: 219-096-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1afed54d91536c31cc8f822552db1b1b5770e174&vid=1afed54d91536c31cc8f822552db1b1b5770e174&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %