3-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B3106-25G B3106-5G
TCIAB3106-25GEA 1475 NOK
TCIAB3106-25G TCIAB3106-5G
3-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene ≥98.0% (by GC)
3-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene
Formel: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
MDL nummer: MFCD00042498
CAS-nummer: 130723-13-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6cddd9443dfc9a9a666f87773e05a7a7828cf40&vid=b6cddd9443dfc9a9a666f87773e05a7a7828cf40&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %