2-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzene
B3397-25G B3397-5G
TCIAB3397-25GEA 2650 NOK
TCIAB3397-25G TCIAB3397-5G
2-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene
Formel: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Flash punkt: 78°C
MDL nummer: MFCD03094041
CAS-nummer: 351003-21-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53c7d1d3bb2802b82130be99e1c6d009fedaa045&vid=53c7d1d3bb2802b82130be99e1c6d009fedaa045&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %