2-Bromo-4-fluoroanisole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
2-Bromo-4-fluoro-1-methoxybenzene
B1830-25G
B1830-5G
TCIAB1830-25GEA
930
NOK
TCIAB1830-25G
TCIAB1830-5G
2-Bromo-4-fluoroanisole ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-4-fluoroanisole
Formel:
C₇H₆BrFO MW: 205,03 g/mol Kokepunkt: 79°C Smeltepunkt: –27 °C Tetthet: 1,58 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 98°C |
MDL nummer:
MFCD00012014 CAS-nummer: 452-08-4 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |