4-brom-N,N-dimetylanilin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B0585-25G B0585-500G B0585-100G
TCIAB0585-25GEA 285 NOK
TCIAB0585-25G TCIAB0585-500G TCIAB0585-100G
4-brom-N,N-dimetylanilin ≥98.0% (by GC)
4-brom-N,N-dimetylanilin
Formel: C₈H₁₀BrN
MW: 200,08 g/mol
Kokepunkt: 264°C
Smeltepunkt: 54…55 °C
Tetthet: 1,3218 g/cm³ (99.5 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000093
CAS-nummer: 586-77-6
EINECS: 209-582-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1e8c603d5e9012be67435c46712a6ac8040935c&vid=e1e8c603d5e9012be67435c46712a6ac8040935c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency