4'-Bromoacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: p-Bromoacetophenone, 1-(4-Bromophenyl)ethanone
B0537-25G B0537-500G
TCIAB0537-25GEA 220 NOK
TCIAB0537-25G TCIAB0537-500G
4'-Bromoacetophenone ≥98.0% (by GC)
4'-Bromoacetophenone
Formel: C₈H₇BrO
MW: 199,05 g/mol
Kokepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 49…52 °C
Tetthet: 1,736 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: ≥ 100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000105
CAS-nummer: 99-90-1
EINECS: 202-799-3
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 14,01403
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0762177456bb15031cf44947afe9798d7286cfe3&vid=0762177456bb15031cf44947afe9798d7286cfe3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C