2-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B2800-25G B2800-5G
TCIAB2800-25GEA 1950 NOK
TCIAB2800-25G TCIAB2800-5G
2-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene ≥97.0% (by GC)
2-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene
Formel: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Kokepunkt: 143°C
Flash punkt: 64°C
MDL nummer: MFCD00040937
CAS-nummer: 40161-55-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50e95359141e693deba5879cfaf679c8a1eb145c&vid=50e95359141e693deba5879cfaf679c8a1eb145c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %