5-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
B2872-25G B2872-5G
TCIAB2872-25GEA 1375 NOK
TCIAB2872-25G TCIAB2872-5G
5-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
Formel: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Kokepunkt: 147°C
MDL nummer: MFCD00042493
CAS-nummer: 393-37-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e357b82ff5dfc4a3ba88640668d034c80fe64195&vid=e357b82ff5dfc4a3ba88640668d034c80fe64195&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %