4-Bromophenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Bromo-4-isocyanatobenzene
B0636-25G B0636-5G
TCIAB0636-25GEA 4550 NOK
TCIAB0636-25G TCIAB0636-5G
4-Bromophenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
4-Bromophenyl isocyanate
Formel: C₇H₄BrNO
MW: 198,02 g/mol
Kokepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 42 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002022
CAS-nummer: 2493-02-9
EINECS: 219-662-9
FN: 2206
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,01430
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C