2-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Bromo-5-nitrobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
B3686-25G B3686-5G
TCIAB3686-25GEA 905 NOK
TCIAB3686-25G TCIAB3686-5G
2-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene
Formel: C₇H₃BrF₃NO₂
MW: 270,01 g/mol
Kokepunkt: 88°C
Smeltepunkt: 46…48 °C
MDL nummer: MFCD00014707
CAS-nummer: 367-67-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2436770ece19f39b0ae3b3b35f6e722c31c29692&vid=2436770ece19f39b0ae3b3b35f6e722c31c29692&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C