5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Bromo-4-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-nitrobenzotrifluoride
B2853-25G B2853-5G
TCIAB2853-25GEA 1050 NOK
TCIAB2853-25G TCIAB2853-5G
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene
Formel: C₇H₃BrF₃NO₂
MW: 270,01 g/mol
Kokepunkt: 100°C
Smeltepunkt: 40…45 °C
Tetthet: 1,799 g/cm³ (25 °C)
MDL nummer: MFCD00014706
CAS-nummer: 344-38-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=401511c030362ed227e63e7ca4343c4213aee163&vid=401511c030362ed227e63e7ca4343c4213aee163&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 32.0 to 38.0 deg-C