1-Butyl-2-nitrobenzene ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B3091-25G B3091-5G
TCIAB3091-25GEA 4175 NOK
TCIAB3091-25G TCIAB3091-5G
1-Butyl-2-nitrobenzene ≥96.0% (by GC)
1-Butyl-2-nitrobenzene
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Kokepunkt: 127°C
CAS-nummer: 7137-55-5
EINECS: 230-435-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b1045b5df3d276f8159d35072ef74919fd70a63&vid=0b1045b5df3d276f8159d35072ef74919fd70a63&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %