2-klorfenyl isotiocyanat ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Chloro-2-isothiocyanatobenzene
I0534-25G I0534-5G
TCIAI0534-25GEA 1450 NOK
TCIAI0534-25G TCIAI0534-5G
2-klorfenyl isotiocyanat ≥95.0% (by GC)
2-klorfenyl isotiocyanat
Formel: C₇H₄ClNS
MW: 169,63 g/mol
Kokepunkt: 262°C
Tetthet: 1,29 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00004801
CAS-nummer: 2740-81-0
FN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b028d96825ff2c74a638dfa14dd7651f2fcd046&vid=5b028d96825ff2c74a638dfa14dd7651f2fcd046&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %