3'-Chloroacetophenone ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: m-Chloroacetophenone, 1-(3-Chlorophenyl)ethanone
C0096-10ML C0096-25ML
TCIAC0096-10MLEA 675 NOK
TCIAC0096-10ML TCIAC0096-25ML
3'-Chloroacetophenone ≥97.0% (by GC)
3'-Chloroacetophenone
Formel: C₈H₇ClO
MW: 154,6 g/mol
Kokepunkt: 230°C
Tetthet: 1,184 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 105°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000593
CAS-nummer: 99-02-5
EINECS: 202-721-8
FN: 3416
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54a21d205efcdf94469db049e4cac7ad43d16cc3&vid=54a21d205efcdf94469db049e4cac7ad43d16cc3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %