3-Chloro-5-fluoroanisole ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Chloro-3-fluoro-5-methoxybenzene
C2218-1G C2218-5G
TCIAC2218-1GEA 475 NOK
TCIAC2218-1G TCIAC2218-5G
3-Chloro-5-fluoroanisole ≥96.0% (by GC)
3-Chloro-5-fluoroanisole
Formel: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Flash punkt: 79°C
MDL nummer: MFCD00070770
CAS-nummer: 202925-08-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=411d8a373777219fb197283ec907e03d05f22fa9&vid=411d8a373777219fb197283ec907e03d05f22fa9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %