4-Chlorothioanisole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Chloro-4-(methylthio)benzene, 4-Chlorophenyl methyl sulphide
C1156-10G C1156-25G
TCIAC1156-10GEA 525 NOK
TCIAC1156-10G TCIAC1156-25G
4-Chlorothioanisole ≥98.0% (by GC)
4-Chlorothioanisole
Formel: C₇H₇ClS
MW: 158,65 g/mol
Kokepunkt: 224°C
Smeltepunkt: 27…28 °C
Tetthet: 1,2151 g/cm³ (19 °C)
MDL nummer: MFCD00013643
CAS-nummer: 123-09-1
EINECS: 204-600-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85638ff184eb9713b5e5572d90c42974766ca902&vid=85638ff184eb9713b5e5572d90c42974766ca902&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %