4-klorbensofenon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: p-Chlorobenzophenone
C0136-25G C0136-500G
TCIAC0136-25GEA 220 NOK
TCIAC0136-25G TCIAC0136-500G
4-klorbensofenon ≥98.0% (by GC)
4-klorbensofenon
Formel: C₁₃H₉ClO
MW: 216,67 g/mol
Kokepunkt: 170°C
Smeltepunkt: 68…70 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000622
CAS-nummer: 134-85-0
EINECS: 205-160-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99d6f8e346378d2259924a40ae216e48d649a3b1&vid=99d6f8e346378d2259924a40ae216e48d649a3b1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 78.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency