4'-Chloroacetophenone ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: p-Chloroacetophenone
C0033-25G C0033-500G C0033-100G
TCIAC0033-25GEA 220 NOK
TCIAC0033-25G TCIAC0033-500G TCIAC0033-100G
4'-Chloroacetophenone ≥97.0% (by GC)
4'-Chloroacetophenone
Formel: C₈H₇ClO
Kokepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 18…20 °C
Tetthet: 1,1952 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 118°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000624
CAS-nummer: 99-91-2
EINECS: 202-800-7
FN: 3416
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 14,02116
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75cd887c3e17f0f1ba1773eec2c6680261439357&vid=75cd887c3e17f0f1ba1773eec2c6680261439357&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %