3,4,5-Trifluorobenzonitrile ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Leverandør: TCI
Danger
T2370-1G T2370-5G
TCIAT2370-1GEA 525 NOK
TCIAT2370-1G TCIAT2370-5G
3,4,5-Trifluorobenzonitrile ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
3,4,5-Trifluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂F₃N
MW: 157,09 g/mol
Kokepunkt: 69°C
Smeltepunkt: 45…47 °C
MDL nummer: MFCD00074948
CAS-nummer: 134227-45-5
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6018752c6f900ec809c871f7971bb1e8624fd578&vid=6018752c6f900ec809c871f7971bb1e8624fd578&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C