4-(Trifluoromethoxy)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
T2292-1G T2292-5G
TCIAT2292-1GEA 220 NOK
TCIAT2292-1G TCIAT2292-5G
4-(Trifluoromethoxy)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
4-(Trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₈H₄F₃NO
MW: 187,12 g/mol
Kokepunkt: 193°C
Tetthet: 1,284 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 83°C
MDL nummer: MFCD00039474
CAS-nummer: 332-25-2
EINECS: 206-363-3
FN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be1da157af5a9289dd56e019d7056d26a8db23dd&vid=be1da157af5a9289dd56e019d7056d26a8db23dd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %