2',3',4',5',6'-Pentafluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
P0921-25G P0921-5G
TCIAP0921-25GEA 2975 NOK
TCIAP0921-25G TCIAP0921-5G
2',3',4',5',6'-Pentafluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
2',3',4',5',6'-Pentafluoroacetophenone
Formel: C₈H₃F₅O
MW: 210,1 g/mol
Kokepunkt: 131°C
Tetthet: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 66°C
MDL nummer: MFCD00000296
CAS-nummer: 652-29-9
EINECS: 211-487-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc4fc0248302c0e701e9b1a3c9434947a5f2fa2f&vid=fc4fc0248302c0e701e9b1a3c9434947a5f2fa2f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %