2',4',6'-Trifluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-(2,4,6-Trifluorophenyl)ethanone, 2,4,6-Trifluoroacetophenone, 1-(2,4,6-Trifluorophenyl)ethan-1-one
T2733-25G T2733-5G
TCIAT2733-25GEA 2500 NOK
TCIAT2733-25G TCIAT2733-5G
2',4',6'-Trifluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
2',4',6'-Trifluoroacetophenone
Formel: C₈H₅F₃O
MW: 174,12 g/mol
Kokepunkt: 190°C
MDL nummer: MFCD00061194
CAS-nummer: 51788-77-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51e0f24b3f06e56b9f25339cc3a8ccb68dab0905&vid=51e0f24b3f06e56b9f25339cc3a8ccb68dab0905&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %