3'-Methoxyacetophenone ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3′-Methoxyacetophenone
M0104-25ML M0104-500ML
TCIAM0104-25MLEA 230 NOK
TCIAM0104-25ML TCIAM0104-500ML
3'-Methoxyacetophenone ≥97.0% (by GC)
3'-Methoxyacetophenone
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Kokepunkt: 240°C
Smeltepunkt: –8 °C
Tetthet: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008736
CAS-nummer: 586-37-8
EINECS: 209-573-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f89c18f9199c2c0be2ad2bbe033867bb632b7a29&vid=f89c18f9199c2c0be2ad2bbe033867bb632b7a29&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %