4'-(Trifluoromethyl)acetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 4-(Trifluoromethyl)acetophenone, p-(Trifluoromethyl)acetophenone
T1784-1G T1784-25G T1784-5G
TCIAT1784-1GEA 230 NOK
TCIAT1784-1G TCIAT1784-25G TCIAT1784-5G
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone ≥98.0% (by GC)
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₇F₃O
MW: 188,15 g/mol
Kokepunkt: 80°C
Smeltepunkt: 26…29 °C
Tetthet: 0,924 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000401
CAS-nummer: 709-63-7
EINECS: 211-913-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c41c1802eb7d179d15c6cef2d61ad7f1a0b6c00&vid=5c41c1802eb7d179d15c6cef2d61ad7f1a0b6c00&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %