4'-Fluoracetofenon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
F0261-25G F0261-500G
TCIAF0261-25GEA 300 NOK
TCIAF0261-25G TCIAF0261-500G
4'-Fluoracetofenon ≥98.0% (by GC)
4'-Fluoracetofenon
Formel: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Kokepunkt: 77°C
Tetthet: 1,138 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 71°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000354
CAS-nummer: 403-42-9
EINECS: 206-960-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31d04b8a78a8dd11b55ab8645476488367880016&vid=31d04b8a78a8dd11b55ab8645476488367880016&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %