4'-Methylacetophenone ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Methyl p-tolyl ketone, p-Methylacetophenone, 1-(p-Tolyl)ethanone
M0135-25ML M0135-500ML
TCIAM0135-25MLEA 220 NOK
TCIAM0135-25ML TCIAM0135-500ML
4'-Methylacetophenone ≥95.0% (by GC)
4'-Methylacetophenone
Formel: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Kokepunkt: 226°C
Smeltepunkt: 28 °C
Tetthet: 1,013 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 92°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008751
CAS-nummer: 122-00-9
EINECS: 204-514-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1a43acb52af65f8e0c9f2ad48973bcfa2a6bd64&vid=e1a43acb52af65f8e0c9f2ad48973bcfa2a6bd64&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %