4'-Nitroacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: p-Nitroacetophenone, 1-(4-Nitrophenyl)ethanone
N0111-25G N0111-500G N0111-100G
TCIAN0111-25GEA 220 NOK
TCIAN0111-25G TCIAN0111-500G TCIAN0111-100G
4'-Nitroacetophenone ≥98.0% (by GC)
4'-Nitroacetophenone
Formel: C₈H₇NO₃
MW: 165,15 g/mol
Kokepunkt: 167°C
Smeltepunkt: 76…78 °C
Flash punkt: 149 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007355
CAS-nummer: 100-19-6
EINECS: 202-827-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f011bc6e5a711b6699e4d4e779efb6566a89760b&vid=f011bc6e5a711b6699e4d4e779efb6566a89760b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity