2-Fluorobenzyl alcohol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (2-Fluorophenyl)methanol, 2-Fluorobenzyl Alcohol
F0259-25G F0259-5G
TCIAF0259-25GEA 970 NOK
TCIAF0259-25G TCIAF0259-5G
2-Fluorobenzyl alcohol ≥97.0% (by GC)
2-Fluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₇FO
MW: 126,13 g/mol
Kokepunkt: 96°C
Tetthet: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 90°C
MDL nummer: MFCD00004601
CAS-nummer: 446-51-5
EINECS: 207-170-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a46bbb8274b06ab28652426ff073b3e72c6b5ac&vid=3a46bbb8274b06ab28652426ff073b3e72c6b5ac&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %