3-Fluorobenzyl alcohol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (3-Fluorophenyl)methanol
F0370-25G F0370-5G
TCIAF0370-25GEA 1500 NOK
TCIAF0370-25G TCIAF0370-5G
3-Fluorobenzyl alcohol ≥97.0% (by GC)
3-Fluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₇FO
MW: 126,13 g/mol
Kokepunkt: 201°C
Tetthet: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 90°C
MDL nummer: MFCD00004631
CAS-nummer: 456-47-3
EINECS: 207-265-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b883131a03fb7dc9c2a56d8c1190c41dbcc87eb&vid=9b883131a03fb7dc9c2a56d8c1190c41dbcc87eb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific gravity (20/20) 1.1650 to 1.1750
Refractive index n20/D 1.5080 to 1.5120