5-Fluoro-o-cresol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Fluoro-2-methylphenol, 1-Fluoro-3-hydroxy-4-methylbenzene
F0632-1G F0632-5G
TCIAF0632-1GEA 365 NOK
TCIAF0632-1G TCIAF0632-5G
5-Fluoro-o-cresol ≥98.0% (by GC)
5-Fluoro-o-cresol
Formel: C₇H₇FO
MW: 126,13 g/mol
Kokepunkt: 66°C
MDL nummer: MFCD00673009
CAS-nummer: 452-85-7
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94f6f104ab201a1567e4d2a68dc277e594674ea1&vid=94f6f104ab201a1567e4d2a68dc277e594674ea1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %