3-Fluoro-p-cresol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Fluoro-4-methylphenol, 1-Fluoro-3-hydroxy-6-methylbenzene
F0481-1G F0481-5G
TCIAF0481-1GEA 435 NOK
TCIAF0481-1G TCIAF0481-5G
3-Fluoro-p-cresol ≥98.0% (by GC)
3-Fluoro-p-cresol
Formel: C₇H₇FO
MW: 126,13 g/mol
Kokepunkt: 196°C
MDL nummer: MFCD00143164
CAS-nummer: 452-78-8
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0007bb22068380e93a9775984f9ee59ae2a3117e&vid=0007bb22068380e93a9775984f9ee59ae2a3117e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %