4-Fluorobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
(4-Fluorophenyl)methanol
F0251-25G
F0251-5G
TCIAF0251-25GEA
835
NOK
TCIAF0251-25G
TCIAF0251-5G
4-Fluorobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
4-Fluorobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₇FO MW: 126,13 g/mol Kokepunkt: 99°C Smeltepunkt: 22…23 °C Tetthet: 1,15 g/cm³ (20 °C) |
MDL nummer:
MFCD00004651 CAS-nummer: 459-56-3 EINECS: 207-292-0 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |