4-fluorbensofenon ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
F0161-25G F0161-5G
TCIAF0161-25GEA 380 NOK
TCIAF0161-25G TCIAF0161-5G
4-fluorbensofenon ≥99.0% (by GC)
4-fluorbensofenon
Formel: C₁₃H₉FO
MW: 200,21 g/mol
Kokepunkt: 161°C
Smeltepunkt: 49 °C
MDL nummer: MFCD00000352
CAS-nummer: 345-83-5
EINECS: 206-463-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47eea45688704c6e3acbc9ca6080f8a8f2f9fb6a&vid=47eea45688704c6e3acbc9ca6080f8a8f2f9fb6a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 47.0 to 50.0 deg-C