4-Fluoro-m-cresol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
F0429-25G F0429-5G
TCIAF0429-25GEA 3275 NOK
TCIAF0429-25G TCIAF0429-5G
4-Fluoro-m-cresol ≥97.0% (by GC)
4-Fluoro-m-cresol
Formel: C₇H₇FO
MW: 126,13 g/mol
MDL nummer: MFCD00042296
CAS-nummer: 452-70-0
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76251a3e94794cb739bb98104e285fe8307c3a64&vid=76251a3e94794cb739bb98104e285fe8307c3a64&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %