4-Fluorfenyl isotiocyanat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Fluoro-4-isothiocyanatobenzene
F0644-25G F0644-5G
TCIAF0644-25GEA 2500 NOK
TCIAF0644-25G TCIAF0644-5G
4-Fluorfenyl isotiocyanat ≥98.0% (by GC)
4-Fluorfenyl isotiocyanat
Formel: C₇H₄FNS
MW: 153,18 g/mol
Kokepunkt: 228°C
Smeltepunkt: 26…28 °C
Flash punkt: 89°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00004809
CAS-nummer: 1544-68-9
EINECS: 216-280-4
FN: 2922
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c0d002295a7223dea193b728da7c226c15857f6&vid=9c0d002295a7223dea193b728da7c226c15857f6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %