4-Fluoro-2-nitroanisole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Fluoro-1-methoxy-2-nitrobenzene
F0615-25G F0615-5G
TCIAF0615-25GEA 2875 NOK
TCIAF0615-25G TCIAF0615-5G
4-Fluoro-2-nitroanisole ≥98.0% (by GC)
4-Fluoro-2-nitroanisole
Formel: C₇H₆FNO₃
MW: 171,13 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00013375
CAS-nummer: 445-83-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56b0c20649aa5b8dcda4162f8733cb2e2d557035&vid=56b0c20649aa5b8dcda4162f8733cb2e2d557035&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C