3-Nitro-o-cresol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Methyl-3-nitrophenol, 1-Hydroxy-2-methyl-3-nitrobenzene
N0627-25G N0627-5G
TCIAN0627-25GEA 1275 NOK
TCIAN0627-25G TCIAN0627-5G
3-Nitro-o-cresol ≥98.0% (by GC)
3-Nitro-o-cresol
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Smeltepunkt: 149…152 °C
MDL nummer: MFCD00007241
CAS-nummer: 5460-31-1
EINECS: 226-739-0
FN: 2446
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffd4881cc438070ca80cb63544811fa0e79c1069&vid=ffd4881cc438070ca80cb63544811fa0e79c1069&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C