2,4,6-Trichlorophenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Isocyanic acid 2,4,6-Trichlorophenyl ester
I0565-1G I0565-5G
TCIAI0565-1GEA 650 NOK
TCIAI0565-1G TCIAI0565-5G
2,4,6-Trichlorophenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
2,4,6-Trichlorophenyl isocyanate
Formel: C₇H₂Cl₃NO
MW: 222,46 g/mol
Kokepunkt: 101°C
Smeltepunkt: 66…67 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00013845
CAS-nummer: 2505-31-9
FN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fa394c68ac096996f600e001c9936a1401296e0&vid=6fa394c68ac096996f600e001c9936a1401296e0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C