2-Methoxyphenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Isocyanato-2-methoxybenzene
I0439-25G I0439-5G
TCIAI0439-25GEA 1625 NOK
TCIAI0439-25G TCIAI0439-5G
2-Methoxyphenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
2-Methoxyphenyl isocyanate
Formel: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Kokepunkt: 96°C
Tetthet: 1,122 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002004
CAS-nummer: 700-87-8
EINECS: 211-853-5
FN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab3adc86c8c3641dc4b01c60b620d79fa9702441&vid=ab3adc86c8c3641dc4b01c60b620d79fa9702441&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %